二氯磷酸乙酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
乙基磷酰二氯
118380250
118381000
ACRO118380250EA
0
CNY
ACRO118380250
ACRO118381000
二氯磷酸乙酯 97%
二氯磷酸乙酯
分子式:
C₂H₅Cl₂O₂P 分子量: 162.94 g/mol 沸点: 167 °C (758 mmHg) 密度: 1.373 g/cm³ 闪点: >110 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002069 CAS号: 1498-51-7 EINECS: 216-099-0 UN号: 3390 ADR: 6.1 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Lead (Pb) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |