氯磷酸二苯酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二苯磷酰氯, 二苯基氯磷酸酯
117240250 117241000
ACRO117240250EA 0 CNY
ACRO117240250 ACRO117241000
氯磷酸二苯酯 98%
氯磷酸二苯酯
分子式: C₁₂H₁₀ClO₃P
分子量: 268.64 g/mol
沸点: 314…316 °C (272 mmHg)
密度: 1.29 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003030
CAS号: 2524-64-3
EINECS: 219-759-6
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5485 to 1.5505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g
Thiophene Passes test