丁炔二酸二甲酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Dimethyl 2-butynedioate
115710050 115710250 115711000
ACRO115710050EA 0 CNY
ACRO115710050 ACRO115710250 ACRO115711000
丁炔二酸二甲酯 98%
丁炔二酸二甲酯
分子式: C₆H₆O₄
沸点: 95…98 °C (19 mmHg)
溶点: –18 °C
密度: 1,16 g/cm³
闪点: 86 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008456
CAS号: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %