3,4-二氢-2H-吡喃 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
114781000 114785000
ACRO114781000EA 0 CNY
ACRO114781000 ACRO114785000
3,4-二氢-2H-吡喃 99%
3,4-二氢-2H-吡喃
分子式: C₅H₈O
溶点: –70 °C
密度: 0,92 g/cm³
闪点: –9 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006558
CAS号: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
UN号: 2376
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %