二烯丙基胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
112040010 112042500
ACRO112040010EA 0 CNY
ACRO112040010 ACRO112042500
二烯丙基胺 97%
二烯丙基胺
分子式: C₆H₁₁N
溶点: –88 °C
密度: 0,789 g/cm³
闪点: 7 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008642
CAS号: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN号: 2359
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA