氨基乙醛缩二乙醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-二乙氧基乙胺
103070050 103070500
ACRO103070050EA 0 CNY
ACRO103070050 ACRO103070500
氨基乙醛缩二乙醇 99%
氨基乙醛缩二乙醇
分子式: C₆H₁₅NO₂
沸点: 162…163 °C (760 mmHg)
密度: 0,916 g/cm³
闪点: 45 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008136
CAS号: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
UN号: 2733
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %