烯丙基缩水甘油醚 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 烯丙基-2,3-环氧丙醚, 1-烯丙氧基-2,3-环氧丙烷
102941000 102945000
ACRO102941000EA 0 CNY
ACRO102941000 ACRO102945000
烯丙基缩水甘油醚 99+%
烯丙基缩水甘油醚
分子式: C₆H₁₀O₂
沸点: 154 °C (760 mmHg)
溶点: –100 °C
密度: 0,962 g/cm³
闪点: 48 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005143
CAS号: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN号: 2219
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %