过氧化钡 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
350410250 350415000
ACRO350410250EA 0 CNY
ACRO350410250 ACRO350415000
过氧化钡 95%
过氧化钡
分子式: BaO₂
溶点: 450 °C
密度: 4,96 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003454
CAS号: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN号: 1449
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01018
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige Powder
Titration Iodometric ≥94 %