氯化镁, anhydrous ≥98%, high purity
供应商: VWR Chemicals
VWRCJ364-100GEA 1385 CNY
VWRCJ364-100G VWRCJ364-1KG VWRCJ364-500G
氯化镁, anhydrous ≥98%, high purity
氯化镁
分子式: MgCl₂
分子量: 95.21 g/mol
沸点: 1412
溶点: 715
密度: 2.32 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011106
CAS号: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
现在订购
产品技术规格
Insolubles <0.2%
Moisture (KF) <2 %
Purity >98%