氯化钙 ≥94%, granules, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purified
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
VWRC22328.262EA 291 CNY
VWRC22328.262 VWRC22328.364
氯化钙 ≥94%, granules, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purified
氯化钙
分子式: CaCl₂
分子量: 110.98 g/mol
沸点: 1600
溶点: 772
密度: 2.174 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010903
CAS号: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 94 %