氯化钙, dry ≥90%, granules 2-6 mm, purified
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
VWRC22316.261EA 1927 CNY
VWRC22316.261 VWRC22316.363
氯化钙, dry ≥90%, granules 2-6 mm, purified
氯化钙
分子式: CaCl₂
分子量: 110.98 g/mol
沸点: 1600
溶点: 772
密度: 2.174 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010903
CAS号: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 90 %