氯化钙 90-98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC22313.294EA 348 CNY
VWRC22313.294 VWRC22313.363 VWRC22313.460
氯化钙 90-98%, TECHNICAL
氯化钙
分子式: CaCl₂
沸点: 1600 °C (1013 hPa)
溶点: 772 °C
密度: 2,174 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010903
CAS号: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
现在订购
产品技术规格
Assay 90 - 98 %