硒酸钠 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
369960250 369961000 369965000
ACRO369960250EA 0 CNY
ACRO369960250 ACRO369961000 ACRO369965000
硒酸钠 98%
硒酸钠
分子式: Na₂O₄Se
分子量: 188.94 g/mol
密度: 3.098
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003490
CAS号: 13410-01-0
EINECS: 236-501-8
UN号: 2630
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,08820
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Identification confirmed