硫酸 95 - 97% 95-97%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
供应商: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00731.1000
1.00731.2500
MERC1.00731.1000EA
0
CNY
MERC1.00731.1000
MERC1.00731.2500
硫酸 95 - 97% 95-97%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
硫酸
分子式:
H₂SO₄ 分子量: 98.08 g/mol 沸点: ∼335 °C (1013 hPa) 溶点: 10.38 密度: 1.84 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064589 CAS号: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN号: 1830 ADR: 8 II |
产品技术规格
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |