硫酸 96% 96% in water, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
133610010 133610025
ACRO133610010EA 0 CNY
ACRO133610010 ACRO133610025
硫酸 96% 96% in water, extra pure
硫酸
分子式: H₂SO₄
沸点: ∼335 °C (1013 hPa)
溶点: 10 °C
密度: 1,83 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 95 to 98 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.03 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm