硫酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
VWRC28111.296EA 319 CNY
VWRC28111.296 VWRC28111.365 VWRC28111.260
硫酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
硫酸钠
分子式: Na₂SO₄
分子量: 142.04 g/mol
沸点: 1429
溶点: 888
密度: 2.7 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003504
CAS号: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Sodium chloride Max. 0.25 %