硫酸钠 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Synonyms:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
VWRC28104.292EA
238
CNY
VWRC28104.292
VWRC28104.361
VWRC28104.460
硫酸钠 ≥98%, TECHNICAL
硫酸钠
分子式:
Na₂SO₄ 分子量: 142.04 g/mol 沸点: 1429 溶点: 888 密度: 2.7 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003504 CAS号: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 98 % |