硫酸钠, anhydrous 99%, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
196640010
196640025
196640250
196640050
196640251
ACRO196640010EA
0
CNY
ACRO196640010
ACRO196640025
ACRO196640250
ACRO196640050
ACRO196640251
硫酸钠, anhydrous 99%, 超纯
硫酸钠
分子式:
Na₂SO₄ 沸点: 1429 °C (1013 hPa) 溶点: 884 °C 密度: 2,7 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003504 CAS号: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
产品技术规格
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % |
Water | ≤0.1 % |
Sodium chloride (NaCl) | ≤3000 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Zinc (Zn) | ≤200 ppm |