偏重亚硫酸钠 ≥97%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 偏二亚硫酸钠, 焦亚磷酸钠
VWRC27921.298EA 353 CNY
VWRC27921.298 VWRC27921.367
偏重亚硫酸钠 ≥97%, GPR RECTAPUR®
偏重亚硫酸钠
分子式: Na₂S₂O₅
分子量: 190.11 g/mol
溶点: 150
密度: 1.48 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00167602
CAS号: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm