硫代硫酸钠, anhydrous, Reagent Grade
供应商: VWR Chemicals
VWRC0393-2.5KGEA 2239 CNY
VWRC0393-2.5KG VWRC0393-500G
硫代硫酸钠, anhydrous, Reagent Grade
硫代硫酸钠
分子式: Na₂S₂O₃
沸点: 100 °C (1013 hPa)
溶点: 48 °C
密度: 1,66 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003499
CAS号: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
现在订购
产品技术规格
Heavy metals (as Pb) <10 ppm
Insolubles <0.4%
Iron <0.002%
Purity >98.3%
Sulphide <0.0002%