磷酸氢二钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 磷酸一氢钠, 磷酸二钠, 二盐基磷酸钠, 磷酸氢二钠
VWRC28026.292EA 547 CNY
VWRC28026.292 VWRC28026.361 VWRC28026.260 VWRC28026.460
磷酸氢二钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
磷酸氢二钠
分子式: Na₂HPO₄
分子量: 141.96 g/mol
溶点: 250
密度: 1.53 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003496
CAS号: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm