磷酸氢二钠, Millipore®
供应商: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms:
磷酸一氢钠
, 磷酸氢二钠
, 二盐基磷酸钠
, 磷酸二钠
CALB567547-1EA
0
CNY
CALB567547-1
CALB567547-250
磷酸氢二钠, Millipore®
磷酸氢二钠
分子式:
Na₂HPO₄ 分子量: 141,96 g/mol 溶点: 250 °C 密度: 1,53 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003496 CAS号: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 12,08805 |