亚磷酸 98%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 膦酸
201150020 201155000 201150010
ACRO201150020EA 0 CNY
ACRO201150020 ACRO201155000 ACRO201150010
亚磷酸 98%, extra pure
亚磷酸
分子式: H₃O₃P
分子量: 82 g/mol
溶点: 73 °C
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00137258
CAS号: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
UN号: 2834
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystals
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm