六氟磷酸钠 98.5+%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
196820500 196820100
ACRO196820500EA 0 CNY
ACRO196820500 ACRO196820100
六氟磷酸钠 98.5+%, pure
六氟磷酸钠
分子式: F₆NaP
溶点: 200 °C
密度: 2,505 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011122
CAS号: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN号: 3260
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light grey Crystalline powder
Assay ≥98.50 %