氢氧化钠 ≥97.0%, shot, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC28240.292EA 346 CNY
VWRC28240.292 VWRC28240.361 VWRC28240.460
氢氧化钠 ≥97.0%, shot, TECHNICAL
氢氧化钠
分子式: NaOH
沸点: 1390 °C (1013 hPa)
溶点: 323 °C
密度: 2,13 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97.0 %
Sodium carbonate Max. 1.5 %