氢氧化钠 ≥97%, pellets, Proteomics Grade
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 苛性钠
VWRCM137-1KGEA 2446 CNY
VWRCM137-1KG VWRCM137-500G
氢氧化钠 ≥97%, pellets, Proteomics Grade
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
沸点: 1390 °C (1013 hPa)
溶点: 318 °C
密度: 2.13 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
现在订购
产品技术规格
Chloride <0.005%
DNase none detected
Heavy Metals <0.002 %
Iron ≤0.001%
Mercury ≤0.1 ppm
Nickel ≤0.001%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.02%
Protease none
Purity ≥97%
RNase none detected
Sodium Carbonate ≤1%
Sulphate ≤0.003%