氢氧化钠 ≥97%, pellets ACS
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 苛性钠
VWRC0583-1KGEA 1905 CNY
VWRC0583-1KG VWRC0583-5KG VWRC0583-500G VWRC0583-12KG VWRC0583-50KG
氢氧化钠 ≥97%, pellets ACS
氢氧化钠
分子式: NaOH
沸点: 1390 °C (1013 hPa)
溶点: 323 °C
密度: 2,13 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
现在订购
产品技术规格
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.005%
Heavy metals ≤0.002%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.002%
Mercury ≤0.1 ppm
Nickel ≤0.001%
Nitrogen compounds ≤0.001%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.02%
Purity ≥97%
Sodium carbonate ≤1%
Sulphate ≤0.003%