氢氧化钠, beads, Reagent Grade
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 苛性钠
VWRC0173-1KGEA 1416 CNY
VWRC0173-1KG VWRC0173-5KG
氢氧化钠, beads, Reagent Grade
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
沸点: 1390
溶点: 323
密度: 2.13 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
现在订购
产品技术规格
Chloride ≤0.05%
Heavy Metals ≤0.006%
Potassium ≤0.1%
Purity >98.5%
Sodium Carbonate ≤0.90%
Sulphate ≤0.005%