过氧化钠 ≥93%, granules, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 超氧化钠
VWRC27995.293EA 4511 CNY
VWRC27995.293 VWRC27995.260
过氧化钠 ≥93%, granules, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
过氧化钠
分子式: Na₂O₂
分子量: 77.98 g/mol
溶点: 660
密度: 2.805 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003497
CAS号: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN号: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 93 %
Identification Passes test
Mean diameter 0.3 to 2.0 mm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 Max. 0.025 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm