水, TECHNICAL, demineralised
供应商: VWR Chemicals
VWRC23597.405EA 771 CNY
VWRC23597.405 VWRC23597.410 VWRC23597.440 VWRC23597.553
水, TECHNICAL, demineralised
分子式: H₂O
沸点: 100 °C (1013 hPa)
溶点: 0 °C
密度: 1 g/cm³ (4 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011332
CAS号: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
现在订购
产品技术规格
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm