水, 去离子的
供应商: Hach
27242 27256
HACH27242EA 0 CNY
HACH27242 HACH27256
水, 去离子的
分子式: H₂O
沸点: 100 °C (1013 hPa)
溶点: 0 °C
密度: 1 g/cm³ (4 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011332
CAS号: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098