水, pure, demineralised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Hydrogen oxide
276010050
276010200
ACRO276010050EA
0
CNY
ACRO276010050
ACRO276010200
水, pure, demineralised
水
分子式:
H₂O 分子量: 18.02 g/mol 沸点: 100 溶点: 0 密度: 1 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011332 CAS号: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
pH | 6 to 8 |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.1 ppm |
Conductivity | ≤5.0 µS/cm |