Lithium nitrate 99+%, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
211320010 211322500
ACRO211320010EA 0 CNY
ACRO211320010 ACRO211322500
Lithium nitrate 99+%, 超纯
Lithium nitrate
分子式: LiNO₃
溶点: 251 °C
密度: 2,38 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011094
CAS号: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN号: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
现在订购
产品技术规格
Appearance White Adhering crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (200°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %