硝酸钾 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC26863.291EA 571 CNY
VWRC26863.291 VWRC26863.360
硝酸钾 ≥98%, GPR RECTAPUR®
硝酸钾
分子式: KNO₃
溶点: 334 °C
密度: 2,109 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011409
CAS号: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN号: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm