亚硝酸钠 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC27959.298EA 382 CNY
VWRC27959.298 VWRC27959.367 VWRC27959.460
亚硝酸钠 ≥98%, GPR RECTAPUR®
亚硝酸钠
分子式: NaNO₂
沸点: 320 °C (1013 hPa)
溶点: 284 °C
密度: 2,168 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011118
CAS号: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN号: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 13,08721
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm