高锰酸钾 ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS for the determination of mercury, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
BAKR3227-01EA 1396 CNY
BAKR3227-01 BAKR3227-05
高锰酸钾 ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS for the determination of mercury, J.T.Baker®
高锰酸钾
Suitable for Mercury Determination
分子式: KMnO₄
分子量: 158.03 g/mol
溶点: >240 °C
密度: 2.7 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011364
CAS号: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN号: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
现在订购
产品技术规格
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay (KMnO₄) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.2 %
ACS - Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.02 %
Trace Impurities - Mercury (Hg) ≤0.050 ppm