Periodic acid ≥97%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
VWRC20592.124EA 313 CNY
VWRC20592.124 VWRC20592.181
Periodic acid ≥97%, GPR RECTAPUR®
Periodic acid
分子式: H₅IO₆
分子量: 227.94 g/mol
溶点: 122
密度: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011344
CAS号: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN号: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.5 %