碘化钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
VWRC27915.231EA 970 CNY
VWRC27915.231 VWRC27915.297
碘化钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
碘化钠
分子式: NaI
分子量: 149.89 g/mol
沸点: 1300
溶点: 662
密度: 3.67 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003532
CAS号: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm