碘化钠, Ultrapure
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
VWRC0853-250GEA 3204 CNY
VWRC0853-250G VWRC0853-500G
碘化钠, Ultrapure
碘化钠
分子式: NaI
分子量: 149.89 g/mol
沸点: 1300
溶点: 662
密度: 3.67 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003532
CAS号: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705