碘化钾 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
VWRC26843.235EA 1211 CNY
VWRC26843.235 VWRC26843.268 VWRC26843.292 VWRC26843.361 VWRC26843.460
碘化钾 ≥99%, GPR RECTAPUR®
碘化钾
分子式: Kl
沸点: 1330 °C (1013 hPa)
溶点: 681 °C
密度: 3,13 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011405
CAS号: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm