氟化锂 97% 用于分析
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
218271000 218275000
ACRO218271000EA 0 CNY
ACRO218271000 ACRO218275000
氟化锂 97% 用于分析
氟化锂
分子式: FLi
沸点: 1681 °C (760 mmHg)
溶点: 845 °C
密度: 2,63 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011090
CAS号: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN号: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥96.0 %
Loss on drying 0.4 % (200°C) (typical)
Chloride (Cl) ≤0.07 %
Carbonate (CO3) ≤1 %
Phosphate (PO4) ≤0.04 %
Sulfate (SO4) ≤1 %
Calcium (Ca) ≤0.08 %
Iron (Fe) ≤0.03 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.07 %
Sodium (Na) ≤0.4 %