氟化锂 99.98%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
193380050 193380250
ACRO193380050EA 0 CNY
ACRO193380050 ACRO193380250
氟化锂 99.98%, extra pure
氟化锂
分子式: FLi
分子量: 25.94 g/mol
沸点: 1676
溶点: 845 °C
密度: 2.63 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011090
CAS号: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN号: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %