铬酸钠, anhydrous 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
377870250 377871000
ACRO377870250EA 0 CNY
ACRO377870250 ACRO377871000
铬酸钠, anhydrous 98+%
铬酸钠
分子式: CrNa₂O₄
溶点: 792 °C
密度: 2,698 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003484
CAS号: 7775-11-3
EINECS: 231-889-5
UN号: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08745
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥98.0 %