重铬酸钾 99+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
424110500 424115000
ACRO424110500EA 0 CNY
ACRO424110500 ACRO424115000
重铬酸钾 99+% ACS
重铬酸钾
分子式: K₂Cr₂O₇
沸点: 500 °C (1013 hPa)
溶点: 398 °C
密度: 2,67 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011367
CAS号: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN号: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange Crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %