高氯酸锂 99+% 用于分析
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
194710050 194711000 194715000
ACRO194710050EA 0 CNY
ACRO194710050 ACRO194711000 ACRO194715000
高氯酸锂 99+% 用于分析
高氯酸锂
分子式: ClLiO₄
沸点: 430 °C (1013 hPa)
溶点: 236 °C
密度: 2,42 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011079
CAS号: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
UN号: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05561
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline or granular powder or crystals
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)