滤芯吸头,低吸附
供应商: VWR Collection
VWRI732-1490EA 0 CNY
VWRI732-1490 VWRI732-1488
滤芯吸头,低吸附
吸头
搭配无内毒素的10微孔疏水性过滤器,低黏附吸头能够提供无可比拟的液体黏附性能,以及成熟的气雾阻断性能。适用于PCR和DNA操作。
  • 基于原树脂的可持续设计
  • 带无菌PE过滤器
  • 流体吸附量比标准吸头少10倍
  • 样品可以完全回收,而无需切吸头
  • 批次认证的纯度(不含蛋白酶,RNase / DNase,人DNA和内毒素,无热原)
  • 吸头和吸头盒可高温高压灭菌至121°C,持续15分钟(不建议进行干燥循环)