氯化铷 99.8+% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Rubidiumchloride
201260100 201260500
ACRO201260100EA 0 CNY
ACRO201260100 ACRO201260500
氯化铷 99.8+% (trace metals basis)
氯化铷
分子式: RbCl
分子量: 120.92 g/mol
沸点: 1390 °C (760 mmHg)
溶点: 718 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011187
CAS号: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤2000.0 ppm