氯化钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
VWRC27800.291EA 247 CNY
VWRC27800.291 VWRC27800.360 VWRC27800.460
氯化钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
氯化钠
分子式: NaCl
沸点: 1413 °C (1013 hPa)
溶点: 801 °C
密度: 2,16 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003477
CAS号: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Hexacyanoferrates (as K4[Fe(CN)6]) Max. 15 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Br (Bromide) Max. 0.02 %
I (Iodide) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm