氯化钠 ≥98.5% 用于分子生物学
供应商: PanReac AppliChem
A2942.1000 A2942.5000
APLIA2942.1000EA 0 CNY
APLIA2942.1000 APLIA2942.5000
氯化钠 ≥98.5% 用于分子生物学
氯化钠
分子式: NaCl
沸点: 1413 °C (1013 hPa)
溶点: 801 °C
密度: 2,16 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003477
CAS号: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
现在订购
产品技术规格
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (titr.) min. 99.5 %
pH (5 %; H2O; 20°C) 5.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
Bromide max. 0.005 %
Iodide max. 0.001 %
Phosphate max. 0.001 %
Sulfate max. 0.01 %
Ba max. 0.001 %
Ca max. 0.002 %
Fe max. 0.0001 %
K max. 0.01 %
MG max. 0.001 %