氯化钠, high purity
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
VWRCX190-1KGEA 813 CNY
VWRCX190-1KG VWRCX190-5KG
氯化钠, high purity
氯化钠
分子式: NaCl
分子量: 58.44 g/mol
沸点: 1413
溶点: 801
密度: 2.16 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003477
CAS号: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599